Learn More
Cytiva Tiras de tampones para SDS ExcelGel
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
6/pack
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Descripción
- Diseñado para su uso con geles ExcelGel Precast para SDS-PAGE
- Incluye tiras tanto para ánodo como para cátodo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Geles precolados ExcelGel, unidad plana Multiphor II |
| Tipo de producto | Tiras de tampones para SDS ExcelGel |
| Formulación | Acrilamida 0,55 % |
| Para utilizar con (aplicación) | SDS-PÁGINA |
| Cantidad | 6/pack |
| Requisitos de almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- EUH208-Contiene Acrylamide. Puede provocar una reacción alérgica.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide
- UNKNOWN ACUTE-75% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.