Learn More
CleanSpace™ EX Half Masks for PAPR System
Código de producto. p-7156843 Tienda CleanSpace Technology Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15920072
Marca: CleanSpace™ PAF0064
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
EX Half Masks are specifically designed to clip onto and complete the CleanSpace™ EX PAPR system.
  • Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
  • Medias máscaras disponibles en tamaños para facilitar un sellado seguro y un ajuste cómodo
  • Materiales: Almohadilla suave de silicona, pinzas de nylon y policarbonato (válvula de exhalación)
  • Adaptador para pruebas de ajuste de máscara disponible para pruebas de ajuste TSI Portacount
  • Fácil de quitar para limpiar
  • Transparente, facilita la comunicación
  • Las medias máscaras se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y se desenganchan fácilmente para limpiarlas
  • Silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica
  • Se han tratado con un recubrimiento conductor de electricidad y han sido aprobados para su uso en entornos intrínsecamente seguros
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS1716: 2012
Certificaciones (EN) EN 12942
Color Transparente
Tipo de producto Media máscara de PAPR
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Minería, soldadura, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
Para utilizar con (equipo) PAF-1060
Clasificación IP IP66/67
Modelo PAF-0064
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre - 10 °C y 55 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 170 x 130 x 70 mm
Peso (métrico) 125 g