Descripción
- Se utiliza con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni correas
- Medias máscaras disponibles en tamaños para facilitar un sellado seguro y un ajuste cómodo
- Materiales: Almohadilla suave de silicona, pinzas de nylon y policarbonato (válvula de exhalación)
- Adaptador para pruebas de ajuste de máscara disponible para pruebas de ajuste TSI Portacount
- Fácil de quitar para limpiar
- Transparente, facilita la comunicación
- Las medias máscaras se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y se desenganchan fácilmente para limpiarlas
- Silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica
- Se han tratado con un recubrimiento conductor de electricidad y han sido aprobados para su uso en entornos intrínsecamente seguros
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012 |
| Certificaciones (EN) | EN 12942 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Media máscara de PAPR |
| Tamaño | M |
| Para utilizar con (aplicación) | Minería, soldadura, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, agricultura, plantas de procesamiento, molienda |
| Para utilizar con (equipo) | PAF-1060 |
| Clasificación IP | IP66/67 |
| Modelo | PAF-0062 |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar entre - 10 °C y 55 °C |
| Mostrar más |