missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EWSR1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30143744 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30143744 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30143744 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB200183CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

EWSR1 Polyclonal antibody specifically detects EWSR1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno EWSR1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen bK984G1.4, Ewing sarcoma breakpoint region 1, Ewing sarcoma breakpoint region 1 protein, Ewings sarcoma EWS-Fli1 (type 1) oncogene, EWS oncogene, EWSRNA-binding protein EWS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide that maps to a region between residues 600 and the C-terminus (residue 656) of human Ewing sarcoma breakpoint region 1 using the numbering given in SwissProt entry Q01844 (GeneID 2130).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Neuroscience, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2130
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.