Learn More
EVOS™ EVOS™ 4X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Componentes fabricados para garantizar imágenes con calidad de publicación
Marca: EVOS™ AMEP4632
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Objetivos con rosca-RMS y una distancia parfocal de 45 mM
Especificaciones
Lente de objetivo | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
Plano acromático | |
0,13 |
EVOS™ | |
Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter | |
4X | |
1 unidad |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.