Learn More
EVOS™ EVOS™ 60X Objective, fluorite, LWD
Componentes fabricados para garantizar imágenes con calidad de publicación
Marca: EVOS™ AMEP4626
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Objetivos con rosca-RMS y una distancia parfocal de 45 mM
Especificaciones
Lente de objetivo | |
Sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Color, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL Auto | |
Plano de fluorita | |
0,75 |
EVOS™ | |
Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter | |
60X | |
1 unidad |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.