Learn More
EVOS™ EVOS™ 10X Objective, fluorite, LWD
Componentes fabricados para garantizar imágenes con calidad de publicación
Marca: EVOS™ AMEP4623
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Objetivos con rosca RMS y una distancia parfocal de 45 mm
Especificaciones
Objetivo de fluorita EVOS™ LWD | |
Sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición automática de imágenes EVOS™ FL | |
Plano de fluorita | |
0,30 |
EVOS™ | |
Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter | |
10X | |
1 unidad |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.