Descripción
EVC2 Polyclonal antibody specifically detects EVC2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EVC2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:5000 - 1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:5000 - 1:10000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| Alias de gen | Ellis van Creveld syndrome 2, LBNlimbin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: QYESKLEPLPFTSADGVNEDLSLNDQMIDILSSEDPGSMLQALEELEIATLNRADADLEACRTQISKDIIALLLKNLTSSGHLSPQV |
| Método de purificación | Immunogen affinity purified |
| Mostrar más |