Especificaciones
| Tipo de producto | EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation |
| Cantidad | 5 mL |
| Suficiente para | A 5mL solution is equivalent to 180 reactions (plasma) and 80 reactions (serum). |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Plasma and serum |