Learn More
Novus Biologicals™ EV MiniSEC Columns
Código de producto. 30243672 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 columnas
20 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
30243672 20 columnas paquete de 20
30243673 10 columnas paquete de 10
2 options
Código de producto. 30243672
Marca: Novus Biologicals™ NBP34104320Columns
size exclusion chromatography (SEC) columns designed to isolate extracellular vesicles (EVs) from small volume samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Cantidad 20 columnas