Learn More
Trifluoroacetato de europio(III) hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11475450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11475450 10 g 10 g
11485450 50 g 50 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11475450
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044634.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Fórmula molecular Eu(OOCCF3)3·xH2O
Número MDL MFCD05663782
Specifications
Nombre del producto químico o material Europium (III) trifluoroacetate hydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 490.97 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%