Learn More
Sulfato de europio(III) octahidrato, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049208
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11386658
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013210.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-55-7 | Eu2H16O20S3 | 736.216 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-55-7
Fórmula molecular Eu2H16O20S3
Peso molecular (g/mol) 736.216
Número MDL MFCD00149704
Clave InChI PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PubChem CID 25021676
Nombre IUPAC europio(3+);trisulfato;octahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) sulfate octahydrate
Punto de fusión 375°C (in -8H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Índice Merck 14,3904
Formula Weight (peso de la fórmula) 736.23 (592.10 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic