Learn More
Nitrato de europio(III) hexahidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Código de producto. 11397108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
11397108 10 g 10 g
11387108 2 g 2 g
11480480 50 g 50 g
3 options
Código de producto. 11397108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 015290.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10031-53-5 | EuH12N3O15 | 446.066 g/mol
Europium(III) nitrate hexahydrate is used in the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals and other chemical products. It is used as a catalyst and a component of specialized steels. It is also used in the synthesis of light emitting nanomaterials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-53-5
Fórmula molecular EuH12N3O15
Peso molecular (g/mol) 446.066
Número MDL MFCD00149700
Clave InChI JVYYYCWKSSSCEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo europium nitrate hexahydrate, europium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, nitric acid, europium 3+ salt, hexahydrate, eu.3no3.6h2o, ksc494m3l, europium 3+ trinitrate hexahydrate, europium iii nitrate hydrate, reacton, europium iii nitrate hexahydrate trace rare earth metals basis 1g
PubChem CID 202256
Nombre IUPAC europio(3+);trinitrato;hexahidrato
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.[Eu+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 85°C
Color Incolora
Forma física Cristalino o polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.06 (337.97 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto Colorless crystalline
compliance-icons
Nombre del producto
  • Europium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Europium(III) nitrate hexahydrate