Learn More
Cloruro de europio(III) hexahidrato, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776908 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10786233 1 g Frasco de vidrio 1 g
10625082 5 g Frasco de vidrio 5 g
10529633 25 g Frasco de vidrio 25 GR
3 options
Código de producto. 10786233
Marca: Thermo Scientific Acros 193010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13759-92-7 | Cl3Eu·6H2O | 366.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13759-92-7
Fórmula molecular Cl3Eu·6H2O
Peso molecular (g/mol) 366.4
Número MDL MFCD00149701
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 850.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 39.0 to 42.5% (Eu) (Complexometry)
Fórmula lineal EuCl3·6H2O
Fieser 15,186
Índice Merck 10, 3854
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.4
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.89
Densidad 4.8900g/mL