Learn More
Bromuro de europio(III) hidrato, cristalino blanco, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Europium(III) bromide hydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (REO) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.69 (Anhydrous) |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |