Learn More
Bromuro de europio(III) hidrato, cristalino blanco, REacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11346668 5 g 5 g
11336668 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11346668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013213.06
Solicitar formato a granel o personalizado
EuBr3·xH2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular EuBr3·xH2O
Número MDL MFCD00049921
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Europium(III) bromide hydrate
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (REO)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.69 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic