Learn More
Acetato de europio(III) hidrato, REacton™, 99,999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059142
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11325128
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044056.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 62667-64-5 | C6H9EuO6 | 329.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62667-64-5
Fórmula molecular C6H9EuO6
Peso molecular (g/mol) 329.10
Número MDL MFCD00150115
Clave InChI LNYNHRRKSYMFHF-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo europium iii acetate hydrate 1:3:x, europium acetate hydrate, europium acetate,hydrate, europium iii acetatehydrate, c6h9euo6.h2o, europium iii acetate hydrate, reacton, europium iii acetate hydrate, reacton?, bis acetyloxy europio acetate hydrate, europium iii acetate hydrate trace metals basis
PubChem CID 16212055
Nombre IUPAC ácido acético;europio;hidrato
SMILES [Eu+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Europium (III) acetate hydrate
Forma física Masas/polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.10 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis