Learn More
Eugenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.10€ - 123.00€
CAS | 97-53-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 164.20 |
Número MDL | MFCD00008654 |
Clave InChI | RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol |
PubChem CID | 3314 |
ChEBI | CHEBI:4917 |
Nombre IUPAC | 2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol |
SMILES | COC1=CC(CC=C)=CC=C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11406897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14332.22 |
100 g |
35.10€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11416897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14332.36 |
500 g |
123.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Internal standard in GC assays for presence of thymol in biological samplesEugenol is used in cosmetics, essential oil, perfumeries and flavorings. It finds application as a local antiseptic and anesthetic. It is combined with zinc oxide to form zinc oxide eugenol, which is used in dental restoration especially for root canal sealing and prosthodontics. It is also an antifungal antimicrobial agonist of the TRPV1 receptor. It is also used in production of stabilizers and antioxidants for plastics and rubbers. Further, it is used in the production of vanillin. It serves as an active ingredient in cloves. In addition to this, it is used as an insect attractant, chemical intermediate and denaturant for alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesPatrón interno en ensayos de GC para presencia de timol en muestras biologías. El eugenol se utiliza en cosméticos, aceites esenciales, perfumerías y aromas. Encuentra aplicación como anestésico y antiséptico local. Se combina con óxido de cinc para formar eugenol de óxido de cinc, que se utiliza en la restauración dental especialmente para el sellado del canal radicular y la prostodoncia. También es un agonista antimicrobiano y antifúngico del receptor 1TRPV. También se utiliza en la producción de estabilizadores y antioxidantes para plásticos y cauchos. Asimismo, se utiliza en la producción de vainillina. Sirve como ingrediente activo en el clavo. Además de esto, se utiliza como atrayente de insectos, producto intermediario químico y desnaturalizante para el alcohol.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, aceites, alcohol, ácido acético glacial, cloroformo e hidróxido sódico acuoso. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
97-53-0 | |
164.20 | |
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | |
3314 | |
2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol |
C10H12O2 | |
MFCD00008654 | |
eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol | |
CHEBI:4917 | |
COC1=CC(CC=C)=CC=C1O |
Especificaciones
Eugenol | |
-10°C | |
252°C to 253°C | |
Pungent | |
1.541 | |
1366759 | |
14,3898 | |
Miscible with ethanol,ether,oils,alcohol,glacial acetic acid,chloroform and aqueous sodium hydroxide. Immiscible with water. | |
COC1=CC(CC=C)=CC=C1O | |
164.20 | |
CHEBI:4917 | |
99% |
97-53-0 | |
1.068 | |
127°C (260°F) | |
C10H12O2 | |
MFCD00008654 | |
Air Sensitive | |
eugenol, 4-allylguaiacol, 4-allyl-2-methoxyphenol, eugenic acid, allylguaiacol, caryophyllic acid, p-allylguaiacol, p-eugenol, 2-methoxy-4-allylphenol, engenol | |
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N | |
2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol | |
3314 | |
164.21 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H317
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P261-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-589-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ4375000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacénese bajo argón
RUO – Research Use Only