missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ETV6/Tel Antibody (SR1935), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006098 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18699974 100 μg 100 microlitros
18613064 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18699974 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322355100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ETV6/Tel Monoclonal antibody specifically detects ETV6/Tel in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ETV6/Tel
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1935
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen ETS translocation variant 6, ets variant 6, ets variant gene 6 (TEL oncogene), ETS-related protein Tel1, Tel, TEL/ABL, TEL1, TELTEL1 oncogene, transcription factor ETV6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ETV6/Tel (Uniprot #: P41212)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2120
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.