Learn More
ETV6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ETV6 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16801274
|
Proteintech
13182-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16891264
|
Proteintech
13182-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a core component of the exosome. The mammalian exosome is required for rapid degradation of AU rich element-containing RNAs but not for poly(A) shortening. The association of this protein with the exosome is mediated by protein-protein interactions with ribosomal RNA-processing protein 42 and ribosomal RNA-processing protein 46.Especificaciones
| ETV6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P41212, P97360 | |
| 14011, 2120, 312777 | |
| ETV6 Fusion Protein Ag3852 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ETV6 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ETS related protein Tel1, ETS translocation variant 6, ets variant 6, ETV6, TEL, TEL/ABL, TEL1, Transcription factor ETV6 | |
| Etv6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |