missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ETV6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16891264 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16891264 150 μL 150 microlitros
16801274 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16891264

Marca: Proteintech 131821AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a core component of the exosome. The mammalian exosome is required for rapid degradation of AU rich element-containing RNAs but not for poly(A) shortening. The association of this protein with the exosome is mediated by protein-protein interactions with ribosomal RNA-processing protein 42 and ribosomal RNA-processing protein 46.

Especificaciones

Antígeno ETV6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ETV6
N.º de referencia del gen P41212, P97360
Alias de gen ETS related protein Tel1, ETS translocation variant 6, ets variant 6, ETV6, TEL, TEL/ABL, TEL1, Transcription factor ETV6
Símbolos de los genes Etv6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ETV6 Fusion Protein Ag3852
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14011, 2120, 312777
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.