Learn More
ETV5/ERM Antibody (3H3) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18532460 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18532460 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18532460 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1516140.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
ETV5/ERM Monoclonal antibody specifically detects ETV5/ERM in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ETV5/ERM
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3H3
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000
Formulación Ascites
Alias de gen ERMEts-related protein ERM, ETS translocation variant 5, ets variant 5, ets variant gene 5 (ets-related molecule), ets-related molecule
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human ETV5/ERM expressed in E. Coli.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2119
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1