missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ETV1 Antibody (1C8B6), Novus Biologicals™

Código de producto. 18589030 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18589030 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18589030

Proveedor: Novus Biologicals NBP1288680.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ETV1 Monoclonal specifically detects ETV1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ETV1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1C8B6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000
N.º de referencia del gen P50549
Alias de gen DKFZp781L0674, ER81ets variant gene 1, ETS translocation variant 1, ets variant 1, Ets-related protein 81, MGC104699, MGC120533, MGC120534
Símbolos de los genes ETV1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of ETV1(aa1-191) expressed in E. Coli.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2115
Especificidad de la prueba Specific for ETV1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.