Learn More
Cytiva Sistema de enfoque isoeléctrico Ettan™ IPGphor™ 3
Código de producto. 10005864 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Tensión:
115/220 VCA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
10005864 115/220 VCA cada uno
1 options
Código de producto. 10005864 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 11003364
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Equipo totalmente integrado optimizado para ofrecer un alto rendimiento, velocidad, reproducibilidad y alta capacidad de carga de proteínas.
Este instrumento está optimizado para un fácil manejo de las proteínas etiquetadas con CyDye™ y otras muestras sensibles a la luz y proporciona un control de temperatura crítico para la reproducibilidad en los experimentos 2-D DIGE (Difference Gel Electrophoresis). Cualquier número de protocolos se pueden almacenar en un PC conectado que ejecute el software de control Ettan IPGphor 3 y cargar al instrumento al instante. El aumento de las funciones de seguridad garantiza un funcionamiento seguro de alta tensión con un control total de arranque/parada desde el PC.
Unidad de enfoque isoeléctrico
  • Gran pantalla gráfica alfanumérica con capacidad para hasta cuatro líneas de texto para una programación rápida y sencilla
  • Base cerámica de óxido de aluminio, cubierta acrílica y policarbonato, platino sobre titanio hecho
  • Se pueden guardar, recuperar y editar fácilmente hasta diez protocolos (nueve pasos cada uno)
  • Control de temperatura de -15 °C a +31 °C
  • Procesa hasta 12 tiras IPG (7, 11 13, 18, o 24 cm) simultáneamente
Software de control
  • Genera informes gráficos profesionales con una gran interfaz de usuario para la programación y edición
  • Crear, guardar y editar protocolos y también hacer una pausa durante la ejecución para editar el protocolo en tiempo real
  • Controla hasta cuatro unidades Ettan IPGphor 3 IEF simultáneamente, cada una ejecutando diferentes conjuntos de parámetros de ejecución
  • Permite la monitorización remota del navegador web de la unidad de control del PC
Unidad de enfoque isoeléctrico
  • Fuente de alimentación de CC de alta tensión integrada que proporciona hasta 10 KV
  • Protección segura contra la luz durante el ciclo, compatible con proteínas marcadas con CyDye y otras tinciones sensibles a la luz
  • Programación desde el panel de control o en el software de control Ettan IPGphor 3
  • Corte automático de tensión cuando se abre la tapa de seguridad
  • Las piezas resistentes a productos químicos proporcionan estabilidad
  • Número de geles: De 1 a 12
  • Requisitos eléctricos: 1000V 50/60Hz <1,5mA, <12w
  • Tensión principal: 115 VCA/220 VCA
  • Humedad de funcionamiento: De 0 a 0,7
  • Dimensiones: 25 × 14 × 46 cm
Software de control
  • Los archivos de registro almacenados de las ejecuciones anteriores pueden abrirse y visualizarse y pueden generarse informes de estado junto con informes instantáneos de la condición de la ejecución, previa solicitud
  • Se pueden exportar Microsoft Excel y otros archivos de registro
  • Controla la tensión, la corriente y las horas de funcionamiento en voltios
  • Las exportaciones se pueden crear, guardar, imprimir y exportar
Información de órdenes
El software de control Ettan IPGphor 3 también está disponible por sí solo (ver Cat. Núm. 45002625)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicación DIGE 2D
Tipo Sistema de enfoque isoeléctrico
Incluye Unidad básica, cable, software de control Ettan IPGphor 3 y CD de tutorial Ettan IPGphor 3
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 59 °F a 95 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 15 °C a 35 °C
Peso (métrico) 6,8 kg
Requisitos eléctricos 115/220 VAC 50/60 Hz
Tensión 115/220 VCA
Vataje < 12 W
Frequency 50/60 Hz