Descripción
ETS1 associated protein II Monoclonal antibody specifically detects ETS1 associated protein II in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antígeno | ETS1 associated protein II |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TDP2/1258 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1-2 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL, Immunofluorescence 0.5-1ug/mL |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| N.º de referencia del gen | O95551 |
| Alias de gen | AD022, dJ30M3.3, EAP2, EAPII, EC 3.1.4.-, ETS1-associated protein 2, ETS1-associated protein II, MGC111021,5'-Tyr-DNA phosphodiesterase, MGC9099,5'-tyrosyl-DNA phosphodiesterase, TRAF and TNF receptor associated protein, TTRAPTRAF and TNF receptor-associated protein, Tyr-DNA phosphodiesterase 2, tyrosyl-DNA phosphodiesterase 2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?