missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ets-1 Antibody (ETS1/1801), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30156511 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30156511 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30156511 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254514CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ets-1 Monoclonal antibody specifically detects Ets-1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ets-1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon ETS1/1801
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Avian erythroblastosis virus E26 (v-ets) oncogene homolog-1, ets protein, ETS-1, EWSR2, FLJ10768, p54, protein C-ets-1, v-ets avian erythroblastosis virus E2 oncogene homolog 1, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog 1 (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Ets-1 fragment (around aa137-230) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P14921)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Innate Immunity, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2113
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.