Learn More
Etilciclohexano, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-128998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10550751 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10437110 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10550751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118310250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1678-91-7
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.21
Número MDL MFCD00001523
Clave InChI IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexane, ethyl, ethyl cyclohexane, cyclohexylethane, ethyl-cyclohexane, acmc-1c1qu, ethylcyclohexane, dsstox_cid_30334, dsstox_gsid_51779, wln: l6tj a2, qspl 100
PubChem CID 15504
Nombre IUPAC etilciclohexano
SMILES CCC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylcyclohexane
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -111°C
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11C2H5
Índice de refracción 1.4311 to 1.4331
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 35
Gravedad específica 0.78
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,acetone,,benzene,carbon tetrachloride,lignoin
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethylcyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.