Learn More
Sulfona de fenil etil, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11413484
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11413484 5 g 5 g
11423484 25 g 25 g
11433484 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11413484
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10710.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 599-70-2
Fórmula molecular C8H10O2S
Peso molecular (g/mol) 170.226
Número MDL MFCD00025081
Clave InChI VBQUDDWATQWCPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl phenyl sulfone, ethylsulfonyl benzene, ethylphenyl sulfone, ethyl phenyl sulphone, sulfone, ethyl phenyl, ethylsulphonyl benzene, ethylphenylsulfone, benzene, ethylsulfonyl, ethanesulfonyl benzene, 3blu
PubChem CID 69032
Nombre IUPAC etilsulfonilbenceno
SMILES CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl phenyl sulfone
Punto de fusión 40°C to 44°C
Densidad 1.14
Cantidad 5 g
Beilstein 2045095
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza ≥98%