Learn More
Maltol etílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.20€ - 68.20€
CAS | 4940-11-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8O3 |
Peso molecular (g/mol) | 140.14 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15254258
|
Thermo Scientific Acros
450800250 |
25 g |
27.20€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15264258
|
Thermo Scientific Acros
450801000 |
100 g |
68.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4940-11-8 | |
C7H8O3 | |
140.14 |
Especificaciones
Ethyl maltol | |
89.0°C to 93.0°C | |
Auténtico | |
C7H8O3 | |
ethyl maltol, 2-ethyl-3-hydroxy-4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, veltol plus, 3-hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, ethylmaltol, 2-ethylpyromeconic acid, 4h-pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy, 3-hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 2-ethyl pyromeconic acid | |
CCC1=C(C(=O)C=CO1)O | |
140.14 | |
140.14 |
4940-11-8 | |
289.0°C to 290.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
15,3879 | |
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N | |
2-etil-3-hidroxipirano-4-ona | |
21059 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS PLavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación. EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 225-582-5
- Ethyl maltol, 98%
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only