Learn More
4-Cianobenzoato de etilo, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2691444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10773661 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10773661
Marca: Thermo Scientific Acros 118290050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7153-22-2
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00001824
Clave InChI JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-cyano-, ethyl ester, 4-cyanobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-cyano-,ethyl ester, 4-cyano-benzoic acid ethyl ester, ethyl p-cyanobenzoate, ethyl-4-cyanobenzoate, p-cyano ethyl benzoate, acmc-209ypo, ethyl 4-cyanobenzoate, 4-cyanobenzoic acid, ethyl ester
PubChem CID 81589
Nombre IUPAC 4-cianobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-cyanobenzoate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 52°C to 55°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCC6H4CO2C2H5
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 846
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-cyanobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.