accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7153-22-2

H3COON

CAS RN 7153-22-2

IUPAC Nombre: ethyl 4-cyanobenzoate
Sinónimos: ethyl 4-cyanobenzoate
Peso molecular (g/mol): 175.19
Fórmula molecular: C10H9NO2
InChi Key: JLSSWDFCYXSLQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados