Learn More
2-Oxobutirato de etilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
16.60€ - 54.80€
CAS 15933-07-0
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD03265336
Clave InChI FJAKCEHATXBFJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-ketobutyrate, 2-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl 3-methylpyruvate, ethyl a-oxobutyrate, ethyl2-oxobutanoate, ethyl 2-oxobutyrate, ethyl a-ketobutyrate, pubchem24313, ethyl-.alpha.-ketobutyrate
PubChem CID 85195
Nombre IUPAC 2-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CC
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15452769
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66476.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15462769
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H66476.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
15933-07-0
130.14
FJAKCEHATXBFJT-UHFFFAOYSA-N
85195
CCOC(=O)C(=O)CC
C6H10O3
MFCD03265336
butanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-ketobutyrate, 2-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl 3-methylpyruvate, ethyl a-oxobutyrate, ethyl2-oxobutanoate, ethyl 2-oxobutyrate, ethyl a-ketobutyrate, pubchem24313, ethyl-.alpha.-ketobutyrate
2-oxobutanoato de etilo
Especificaciones
Ethyl 2-oxobutyrate
Amarillo
MFCD03265336
Light sensitive
FJAKCEHATXBFJT-UHFFFAOYSA-N
2-oxobutanoato de etilo
85195
90%
15933-07-0
C6H10O3
1753936
butanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ethyl 2-ketobutyrate, 2-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl 3-methylpyruvate, ethyl a-oxobutyrate, ethyl2-oxobutanoate, ethyl 2-oxobutyrate, ethyl a-ketobutyrate, pubchem24313, ethyl-.alpha.-ketobutyrate
CCOC(=O)C(=O)CC
130.14
130.14
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 240-071-7
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De - 30 °C a - 10 °C
Recommended Storage : Almacenar a - 20 °C