missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ETHE1 Rabbit anti-Human, Clone: 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 18272387 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18272387 50 μg 50 microlitros
18204128 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18272387

Marca: Novus Biologicals NBP29030050UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

ETHE1 Monoclonal specifically detects ETHE1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ETHE1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 1
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 ul/mg of lysate
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen D83198, EC 3.1.2.6, ethylmalonic encephalopathy 1, Ethylmalonic encephalopathy protein 1, Hepatoma subtracted clone one protein, HSCOEC 3.-, protein ETHE1, mitochondrial, YF13H12
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ETHE1 Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23474
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.