Learn More
Cytiva Casquillo ETFE
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/16 pulg
1/8 pulg
3/16 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Casquillos
- Accesorio de cromatografía
- Se utiliza para: proteger el extremo del tubo
- Tamaño del paquete: 10 Conectores
- Etilenotetrafluoroetileno (ETFE)
Specifications
Specifications
| Tipo | Empalme |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/8 pulg |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de conducción |
| Material | ETFE |
| Cantidad | 10/paq. |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction