Learn More
ETEA Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30226829 100 μL 100 microlitros
30232167 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30226829
Marca: Novus Biologicals NBP337892100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
ETEA Polyclonal antibody specifically detects ETEA in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ETEA
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen B17.2L, ETEAFAS-associated factor 2, expressed in T-cells and eosinophils in atopic dermatitis, Fas associated factor family member 2, KIAA0887UBX domain protein 3B, MMTN, NDUNDUFA12L, UBX domain containing 8, UBX domain-containing protein 3B, UBX domain-containing protein 8, UBXD8, UBXN3BProtein ETEA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 176-393 of human ETEA (NP_055428.1).,, Sequence:, YLHGDDHQDSDEFCRNTLCAPEVISLINTRMLFWACSTNKPEGYRVSQALRENTYPFLAMIMLKDRRMTVVGRLEGLIQPDDLINQLTFIMDANQTYLVSERLEREERNQTQVLRQQQDEAYLASLRADQEKERKKREERERKRRKEEEVQQQKLAEERRRQNLQEEKERKLECLPPEPSPDDPESVKIIFKLPNDSRVERRFHFSQSLTVIHDFLFS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23197
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG