Learn More
ETAA1 Antibody (S03-8J1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18675604 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18675604 100 μg 100 microlitros
18639434 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18675604
Marca: Novus Biologicals NBP319627100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
ETAA1 Monoclonal antibody specifically detects ETAA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ETAA1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S03-8J1
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen ETAA16, Ewing tumor-associated antigen 1, ewing's tumor-associated antigen 1, FLJ22647
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human ETAA1 (Uniprot # Q9NY74)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54465
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG