missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ESX1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18647306 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18647306 100 μg 100 microlitros
18618508 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18647306

Marca: Novus Biologicals NBP312666100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ESX1 Polyclonal antibody specifically detects ESX1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ESX1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH7.0
Alias de gen ESX homeobox 1, ESX1LESX1R, ESX1-related protein, ESXR1homeobox protein ESX1, Extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog, extraembryonic, spermatogenesis, homeobox 1 homolog (mouse)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ESX1 fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.