Learn More
Scotch-Brite™ Toallitas de microfibra Essential 2012
Código de producto. p-7213742
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Color unitSize
17178700 Azul paquete de 50
17168700 Verde paquete de 50
17198700 Rojo paquete de 50
17188700 Amarillo paquete de 50
4 options
Código de producto. 17178700
Marca: Scotch-Brite™ 7100087025
Solo quedan null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Toallitas de limpieza económicas con un tacto suave en las manos, para uso diario. Eliminan eficazmente el aceite, la grasa, la suciedad, el agua y el polvo de todas las superficies de limpieza habituales, incluso las más delicadas, como los espejos y el mármol.
  • Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
  • Se pueden lavar a máquina hasta 200 veces a 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Toallas
Longitud (métrico) 360 mm
Anchura (métrico) 360 mm
Material Microfibra
Color Azul
Desechables No
Dimensiones (L x An) 360 x 360 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de superficies comunes
Cantidad de embalaje 10/paq.
Instrucciones de cuidado Se pueden lavar a máquina
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.