Learn More
Scotch-Brite™ Toallitas de microfibra Essential 2012
Beschreibung
- Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
- Se pueden lavar a máquina hasta 200 veces a 95 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Toallas |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Anchura (métrico) | 360 mm |
| Material | Microfibra |
| Color | Azul |
| Desechables | No |
| Dimensiones (L x An) | 360 x 360 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies comunes |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Instrucciones de cuidado | Se pueden lavar a máquina |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?