Learn More
Scotch-Brite™ Toallitas de microfibra Essential 2012
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Elimina la necesidad de utilizar productos de limpieza en muchos casos
- Se pueden lavar a máquina hasta 200 veces a 95 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toallas |
| Longitud (métrico) | 360 mm |
| Anchura (métrico) | 360 mm |
| Material | Microfibra |
| Color | Azul |
| Desechables | No |
| Dimensiones (L x An) | 360 x 360 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de superficies comunes |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Instrucciones de cuidado | Se pueden lavar a máquina |