Learn More
Escitalopram oxalate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
Escitalopram ((S)-Citalopram) oxalate, the S-enantiomer of racemic Citalopram, is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with a Ki of 0.89 nM. Escitalopram oxalate has ∼30 fold higher binding affinity than its R(-)-enantiomer and shows selectivity over both dopamine transporter (DAT) and norepinephrine transporter (NET). Escitalopram oxalate is an antidepressant for the research of major depression.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Escitalopram oxalate |
| CAS | 219861-08-2 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H23FN2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-Citalopram oxalate(S)-(+)-Citalopram oxalate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 14.29 mg/mL (34.48 mM) |
| SMILES | FC1=CC=C([C@@]2(CCCN(C)C)C(C=CC(C#N)=C3)=C3CO2)C=C1.O=C(O)C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 414.43 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.