Learn More
MP Biomedicals™ Solución de limpieza ES 7X™.
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17104185 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
1.32
5 gal
55 gal
Tamaño de la unidad:
10 litros
18.92 litro
208.19 litro
cada uno
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 55
Código de producto. 17104185
Marca: MP Biomedicals™ 097667195
La solución de limpieza 7X™-PF es un detergente sin fosfatos, desarrollado específicamente para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio.
  • Seguro para el medio ambiente y sin fosfatos.
  • Desarrollado para proporcionar una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos de patología e instrumentos quirúrgicos
  • Disponibles varios tamaños de envase cómodos
  • Se vende en forma concentrada para que el cliente pueda preparar la dilución apropiada según sea necesario
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Desde 7 hasta 8
Aspecto Amarillo
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos
Volumen (imperial) 5 gal