Description
- Seguro para el medio ambiente y sin fosfatos.
- Desarrollado para proporcionar una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos de patología e instrumentos quirúrgicos
- Disponibles varios tamaños de envase cómodos
- Se vende en forma concentrada para que el cliente pueda preparar la dilución apropiada según sea necesario
- Se drena por completo del material de vidrio en segundos
- Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
- PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
- No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
Specifications
Specifications
| Formulario | Líquido |
| pH | Desde 7 hasta 8 |
| Aspecto | Amarillo |
| Concentración | 7X |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos |
| Volumen (imperial) | 1 gal |
Safety and Handling
Product Identifier
- ES-7X Cleaning Solution
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol