Learn More
MP Biomedicals™ Solución de limpieza ES 7X™.
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11409585 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Volumen (imperial):
1 gal
1.32
5 gal
55 gal
Tamaño de la unidad:
10 litros
18.92 litro
208.19 litro
cada uno
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 55
Código de producto. 11409585
Marca: MP Biomedicals™ 097667194
La solución de limpieza 7X™-PF es un detergente sin fosfatos, desarrollado específicamente para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio.
  • Seguro para el medio ambiente y sin fosfatos.
  • Desarrollado para proporcionar una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos de patología e instrumentos quirúrgicos
  • Disponibles varios tamaños de envase cómodos
  • Se vende en forma concentrada para que el cliente pueda preparar la dilución apropiada según sea necesario
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
pH Desde 7 hasta 8
Aspecto Amarillo
Concentración 7X
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos
Cantidad 4 paq.
Volumen (imperial) 1 gal
compliance-icons
Nombre del producto
  • ES-7X Cleaning Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol