Learn More
Erythropoietin/EPO Antibody (EPO/1367), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18667236 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, HRP
Código de producto.
18667236 100 μg, HRP
1 options
Código de producto. 18667236 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254447H
Mouse Monoclonal Antibody
Erythropoietin/EPO Monoclonal antibody specifically detects Erythropoietin/EPO in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Erythropoietin/EPO
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon EPO/1367
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen EP, EPO, epoetin, erythropoietin, MGC138142, MVCD2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 28-162) of human Erythropoietin/EPO protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01588)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cytokine Research, HIF Target Genes, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ