Learn More
Erythrocyte Specific Antibody (SFL23.6), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18779142 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18779142 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18779142 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234715DL594
Mouse Monoclonal Antibody
Erythrocyte Specific Monoclonal antibody specifically detects Erythrocyte Specific in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Erythrocyte Specific
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon SFL23.6
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen erythroid cell surface antigen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hepatocytes from a 20-22 week-old human fetus
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ