missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERp57/PDIA3 Antibody (CL2452) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30300585 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30300585 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30300585

Marca: Novus Biologicals NBP236767PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERp57/PDIA3 Monoclonal antibody specifically detects ERp57/PDIA3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERp57/PDIA3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL2452
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Disulfide isomerase ER-60, EC 5.3.4.1, endoplasmic reticulum P58, Endoplasmic reticulum resident protein 57, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ER protein 60, ER60, ERP57, ERp5758 kDa glucose-regulated protein, ERP60, ERp6058 kDa microsomal protein, ERp61, glucose regulated protein, 58kDa, GRP57, GRP58ER protein 57, HsT17083, P58, phospholipase C-alpha, PI-PLC, protein disulfide isomerase family A, member 3, protein disulfide isomerase-associated 3, protein disulfide-isomerase A3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from G5EA52, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, ER Markers, Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2923
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.