missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERO1L Antibody (V23P3C9*H2), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18198648 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18198648 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18198648

Marca: Novus Biologicals NBP250388H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERO1L Monoclonal specifically detects ERO1L in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Equine, Sheep samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERO1L
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon V23P3C9*H2
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen EC 1.8.4, EC 1.8.4.-, Endoplasmic oxidoreductin-1-like protein, ERO1 (S. cerevisiae)-like, ERO1A, ERO1-alpha, ERO1-L, ERO1-L-alpha, ERO1-like (S. cerevisiae), ERO1-like protein alpha, oxidoreductin-1-L-alpha
Símbolos de los genes ERO1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide Sequence - KLIANMPESG (peptide immunogen is identical in rat (Rattus norvegicus), mouse (Mus musculus), sheep (Ovis aries), bovine (Bos taurus), canine (Canis familiaris), porcine (Sus scrofa) and equine (Equus caballus)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, ER Markers, Hypoxia, Membrane Trafficking and Chaperones, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30001
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Equine, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.