missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ERK1 Antibody (1A2), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18203541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18203541 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18203541

Marca: Novus Biologicals NBP174032JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ERK1 Monoclonal specifically detects ERK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERK1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A2
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11, ERK-1, ERK1p44-MAPK, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, extracellular signal-related kinase 1, HS44KDAP, HUMKER1A, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 1, MAPK 3, MGC20180, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3, p44erk1, p44-ERK1, p44mapk, PRKM3EC 2.7.11.24
Símbolos de los genes MAPK3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human MAPK3 protein (1-137aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Angiogenesis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Diabetes Research, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, mTOR Pathway, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5595
Especificidad de la prueba Anti-human MAPK3 mAb, clone 1A2, is derived from hybridization of mouse FO myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with a recombinant human MAPK3 protein.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.