Learn More
Novus Biologicals™ ERG28 Overexpression Lysate
Código de producto. 18254682 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18254682 0,1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18254682
Marca: Novus Biologicals™ NBL108166
The ERG28 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2238 and based on accession number NM_7176. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad 0,1 mg
Tampón de almacenamiento RIPA buffer
Pureza Protein
Especificidad de la prueba Homo sapiens chromosome 14 open reading frame 1 (C14orf1), mRNA.
Contenido y almacenamiento -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Para uso exclusivo en investigación