missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ERG Antibody (Jackson Foundation patent anti-ERG) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. 30047035 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30047035 50 μg 50 microgramos
30048537 100 μg 100 microgramos
30046206 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30047035 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP32826750ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

ERG Monoclonal antibody specifically detects ERG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ERG
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Jackson Foundation patent anti-ERG
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P11308
Alias de gen transcriptional regulator ERG, 10ets-related, erg-3, p55, TMPRSS2-ERG prostate cancer specific, transcriptional regulator ERG, Transforming protein ERG, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene homolog (avian), v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like, v-ets erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)
Especie del huésped Human
Inmunógeno ERG
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2078
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.